Läs mer
2-Amino-2'-fluorobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2'-fluorobenzophenone |
| CAS | 1581-13-1 |
| Molekylformel | C13H10FNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Aminophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-2'-fluorobenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H,15H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2F |
| IUPAC-namn | (2-aminophenyl)-(2-fluorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.22 |
| Formel vikt | 215.0746 |