Läs mer
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31431045
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31431045 5 g
31427273 1 g
31417766 100 mg
31417881 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31431045 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1355855g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate
CAS 74103-07-4
Molekylformel C19H24N2O6
MDL-nummer MFCD00887595
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(C1C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)N2CC1)O.OCC(CO)(N)CO
Molekylvikt (g/mol) 376.40
Procent renhet 98%