Läs mer
2-Amino-2-hydroxymethylpropionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-hydroxymethylpropionitrile |
| CAS | 122556-12-1 |
| Molekylformel | C4H8N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-hydroxy-2-methylpropanenitrile, 2-Amino-3-hydroxy-2-methyl-propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c1-4(6,2-5)3-7/h7H,3,6H2,1H3 |
| LEDER | CC(N)(CO)C#N |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vikt | 100.0637 |