Läs mer
2-Amino-2-metyl-1,3-propandiol, 99+%
Produktkod. 15475409
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475409 25 g 25g
15485409 100 g 100g
15495409 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63144.14
 Begränsad artikel
I lager
En användbar biologisk buffert | CAS: 115-69-5 | C4H11NO2 | 105,137 g/mol
En användbar biologisk buffert2-amino-2-metyl-1,3-propandiol används för att tillverka ytaktiva ämnen, vulkaniseringsacceleratorer och som en biologisk buffert. Det fungerar som ett absorberande medel för sura gaser och emulgeringsmedel för kosmetika, mineralolja, läderförband, textilspecialiteter och rengöringsmedel. Det används också i hårsprayer. Det fungerar som en buffert för bestämning av alkaliskt fosfatasaktivitet och spacer vid isotakofores av proteiner. Den fungerar som en reaktionsbuffert för enzymer med en aktivitet i det grundläggande pH-området, såsom alkaliskt fosfatas. Vidare används det vid framställning av 4-hydroximetyl-4-metyl-oxazolidin-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
En användbar biologisk buffert2-Amino-2-metyl-1,3-propandiol används för att tillverka ytaktiva ämnen, vulkaniseringsacceleratorer och som en biologisk buffert. Det fungerar som ett absorberande medel för sura gaser och emulgeringsmedel för kosmetika, mineralolja, läderförband, textilspecialiteter och rengöringsmedel. Det används också i hårsprayer. Det fungerar som en buffert för bestämning av alkaliskt fosfatasaktivitet och spacer vid isotakofores av proteiner. Den fungerar som en reaktionsbuffert för enzymer med en aktivitet i det grundläggande pH-området, såsom alkaliskt fosfatas. Vidare används det vid framställning av 4-hydroximetyl-4-metyl-oxazolidin-2-on.
Löslighet Löslig i
vatten och andra organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, aluminium, koppar, mässing och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-69-5
Molekylformel C4H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 105.137
MDL-nummer MFCD00004678
InChI-nyckel UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
PubChem CID 1531
ChEBI CHEBI:991
IUPAC-namn 2-amino-2-metylpropan-1,3-diol
LEDER CC(CO)(CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Smältpunkt 100°C to 110°C
Färg Vitt
Kokpunkt 151°C (10 mmHg)
Linjär formel (HOCH2)2C(NH2)CH3
Kvantitet 25 g
Beilstein 635708
Merck Index 14,448
Löslighetsinformation Soluble in water and other organic solvents.
Formel vikt 105.14
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.