Läs mer
2-amino-2-metyl-1-propanol, 95 %, kan innehålla ca 5 % vatten
Produktkod. 11349699
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349699 100 mL 100ml
11453408 500 mL 500ml
11463408 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17814.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89,14 g/mol
2-Amino-2-metyl-1-propanol används för framställning av buffertlösning och i kosmetika. Det används också i ATR-FTIR spektroskopisk undersökning av kolmonoxidabsorptionsegenskaperna hos en serie heterocykliska diaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-Amino-2-metyl-1-propanol används för beredning av buffertlösning och i kosmetika. Det används också i ATR-FTIR spektroskopisk undersökning av kolmonoxidabsorptionsegenskaperna hos en serie heterocykliska diaminer.
Löslighet
Oblandbar med vatten. Blandbar med alkoholer.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, koppar, mässing och aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-68-5
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.14
MDL-nummer MFCD00008051
InChI-nyckel CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
IUPAC-namn 2-amino-2-metylpropan-1-ol
LEDER CC(C)(N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Smältpunkt 24 °C till 28 °C
Densitet 0.934
pH 11.3
Kokpunkt 164 °C till 166 °C
Flampunkt 67 °C (152 °F)
Odör Aminliknande
Anteckningar om analysprocent får forts.≈ 5% vatten
Brytningsindex 1.4455
Kvantitet 100 mL
Beilstein 505979
Merck Index 14,449
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten. Blandbar med alkohol.
Formel vikt 89.14
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.