Läs mer
2-amino-2-metyl-1-propanol, 95 %, kan innehålla ca 5 % vatten
Beskrivning
2-Amino-2-metyl-1-propanol används för framställning av buffertlösning och i kosmetika. Det används också i ATR-FTIR spektroskopisk undersökning av kolmonoxidabsorptionsegenskaperna hos en serie heterocykliska diaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Amino-2-metyl-1-propanol används för beredning av buffertlösning och i kosmetika. Det används också i ATR-FTIR spektroskopisk undersökning av kolmonoxidabsorptionsegenskaperna hos en serie heterocykliska diaminer.
Löslighet
Oblandbar med vatten. Blandbar med alkoholer.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, koppar, mässing och aluminium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-methyl-1-propanol |
| Smältpunkt | 24 °C till 28 °C |
| Densitet | 0.934 |
| pH | 11.3 |
| Kokpunkt | 164 °C till 166 °C |
| Flampunkt | 67 °C (152 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Anteckningar om analysprocent | får forts.≈ 5% vatten |
| Brytningsindex | 1.4455 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 95%, may contain ca 5% water
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.