Läs mer
2-amino-2-metyl-1-propanol, 99 %
Produktkod. 10724211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10724211 1 L Glasflaska 1 L
10615712 500 mL Glasflaska 500ml
10404025 5 L Plast trumma -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10724211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104060010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-68-5
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.14
MDL-nummer MFCD00008051
InChI-nyckel CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
IUPAC-namn 2-amino-2-metylpropan-1-ol
LEDER CC(C)(N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-methyl-1-propanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 31,0 °C till 32,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 165,0 °C
Flampunkt 67 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C(NH2)CH2OH
Brytningsindex 1,4470 till 1,4490
Kvantitet 1 L
Beilstein 04, III, 783
Fieser 01,37; 03,14; 06,20
Merck Index 15, 446
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer
Viskositet 102 mPa (30 °C)
Formel vikt 89.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.