missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-2-methyl-1-propanol-d11, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-methyl-1-propanol-D11 |
| CAS | 1435933-80-4 |
| Molekylformel | C4 D11 N O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N,N,1,1,1,3,3,3-Octadeuterio-2-(dideuterio-deuteriooxymethyl)propan-2-amine, 2-(Amino-d2)-2-(methyl-d3)-1-propan-1,1,3,3,3-d5-ol-d, 2-Amino-2-methyl-1-propanol-d11, 2-Amino-2-methyl-1-propanol-D11 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,6D/hD2 |
| LEDER | [2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N,N,1,1,1,3,3,3-octadeuterio-2-[dideuterio(deuteriooxy)methyl]propan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.204 |
| Formel vikt | 100.1531 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?