Läs mer
2-Amino-2-methyl-1-propanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 30°C to 31°C |
| Densitet | 0.95 g/cm3 at 25°C |
| Kokpunkt | 165°C/1013 hPa (Anhydrous) |
| MDL-nummer | MFCD00008051 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, 2-Amino-2-methyl-1-propanol |