missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-2-methyl-d3-propane-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl-d9-amine |
| CAS | 8-5-6045 |
| Molekylformel | C4 D9 H2 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine, 2-(methyl-d3)- (9 CI), tert-Butyl-d9-amine (7 CI, 8 CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine, D9-tert-Butylamine, tert-Butylamine-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(N)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.1923 |
| Formel vikt | 82.1456 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?