missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-2-methyl-d3-propane-1,1,1,3,3,3-d6 HBr, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine hydrobromide |
| CAS | 134071-63-9 |
| Molekylformel | C4 2H9 H2 N . Br H |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N.BrH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1 H/i1D3,2D3,3D3; |
| LEDER | Br.[2 H]C([2 H])([2 H])C(N)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.104 |
| Formel vikt | 162.072 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?