Läs mer
2-Amino-2-methylpropanamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-methylpropanamide Hydrochloride |
| CAS | 17704-74-4 |
| Molekylformel | C4H10N2O . HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-4(2,6)3(5)7;/h6H2,1-2H3,(H2,5,7);1H |
| LEDER | Cl.CC(C)(N)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-methylpropanamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.59 |
| Formel vikt | 138.056 |