Läs mer
2-Amino-2-methylpropane-1-sulfonic acid, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-methylpropane-1-sulfonic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO3S/c1-4(2,5)3-9(6,7)8/h3,5H2,1-2H3,(H,6,7,8) |
| Formel vikt | 153.046 |