Läs mer
2-amino-2-metylpropan hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride |
| CAS | 10017-37-5 |
| Molekylformel | C4H11N.HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (9CI), tert-Butylamine, hydrochloride (8CI), 1,1-Dimethylethylamine hydrochloride, 2-Methylpropan-2-amine hydrochloride, t-Butylamine hydrochloride, tert-Butylammonium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)N |
| IUPAC-namn | 2-metylpropan-2-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.5978 |
| Formel vikt | 109.0658 |