Läs mer
2-amino-2-metylpropan hydroklorid, TRC
Produktkod. 30330691
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30330691 50 mg
1 options
Produktkod. 30330691 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA89817050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
CAS 10017-37-5
Molekylformel C4H11N.HCl
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (9CI), tert-Butylamine, hydrochloride (8CI), 1,1-Dimethylethylamine hydrochloride, 2-Methylpropan-2-amine hydrochloride, t-Butylamine hydrochloride, tert-Butylammonium chloride
InChI formel InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(C)(C)N
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 109.5978
Formel vikt 109.0658