Läs mer
2-Amino-2-methylpropanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-methylpropanenitrile |
| CAS | 19355-69-2 |
| Molekylformel | C4 H8 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Cyanoisopropylamine, Aminodimethylacetonitrile, alpha-Amino-alpha-methylpropionitrile, alpha-Aminoisobutyronitrile, 2-Aminopropane-2-carbonitrile, 1-Cyano-1-methylethylamine, 2-Amino-2-cyanopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2/c1-4(2,6)3-5/h6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(N)C#N |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.12 |
| Formel vikt | 84.0687 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?