Läs mer
2-amino-2-metylpropanol (~95%), TRC
Produktkod. 30316339
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30316339 50 g
1 options
Product Code. 30316339 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA61740050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-methylpropanol
CAS 124-68-5
Molekylformel C4 H11 N O
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 1,1-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, 1-Hydroxy-2-methylpropan-2-amine, 2,2-Dimethylethanolamine, 2-Amino-1-hydroxy-2-methylpropane, 2-Amino-2,2-dimethylethanol, 2-Amino-2-methylpropanol, 2-Aminoisobutanol, 2-Hydroxy-1,1-dimethylethylamine, 2-Hydroxymethyl-2-propylamine, 2-Methyl-2-amino-1-propanol, 2-Methyl-2-aminopropanol, AMP, AMP (thinner), AMP 100, AMP 75, AMP 90, AMP 90 (amine), AMP 95, AMP Regular, AMP buffer, AMP-ULTRA PC 2000, AMP-Ultra PC, AMP-Ultra PC 1000, CE 64, Corrguard 75, Dolapix A 88, Hydroxy-tert-butylamine, Isobutanol-2-amine, KV 5088, NSC 441, Pamabron, β-Aminoisobutanol
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
LEDER CC(C)(N)CO
IUPAC-namn 2-amino-2-metylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 89.14
Formel vikt 89.0841