Läs mer
2-Amino-2-norbornanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-norbornanecarboxylic Acid |
| CAS | 20448-79-7 |
| Molekylformel | C8H13NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid, 2-Aminonorbornane-2-carboxylic Acid, 2-Aminonorbornyl 2-carboxylic Acid, BCH |
| LEDER | N[C@@]1(C[C@@H]2CC[C@H]1C2)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vikt | 155.0946 |