missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-2-norbornanecarboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30311950
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30311950 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30311950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA619050100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-norbornanecarboxylic Acid
CAS 20448-79-7
Molekylformel C8H13NO2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid, 2-Aminonorbornane-2-carboxylic Acid, 2-Aminonorbornyl 2-carboxylic Acid, BCH
LEDER N[C@@]1(C[C@@H]2CC[C@H]1C2)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 155.19
Formel vikt 155.0946
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.