Läs mer
2-Amino-2'-O-methyladenosine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15426849
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426849 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15426849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65334.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80791-87-3
Molekylformel C11H16N6O4
Molekylvikt (g/mol) 296.29
MDL-nummer MFCD01630959
InChI-nyckel JLWUWXCKSOIFPS-YPLCUDRINA-N
Synonym 2-amino-2'-o-methyladenosine, 2'-o-methyl-2,6-diaminopurine-riboside, 2-amino-2'-o-methyl-adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-2,6-diaminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxyoxolan-3-ol, 2'-o-methyl-2-aminoadenosine, 2-nh2-2'-o-me-a, adenosine, 2-amino-2'-o-methyl, 2?-o-methyl-2,6-diaminopurine-riboside, 2,6-diamino-9-2-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl purine, 2,6-diamino-9-2'-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl purine
PubChem CID 9900805
LEDER CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=C(N)N=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2'-O-methyladenosine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-5-(2,6-diaminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxolan-3-ol
Formel vikt 296.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver