Läs mer
2-amino-2-oxoättiksyra etylester, TRC
Produktkod. 30312872
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30312872 50 g
1 options
Product Code. 30312872 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA61861050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-oxo-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 617-36-7
Molekylformel C4H7NO3
Kvantitet 50 g
Synonym Acetic acid, aminooxo-, ethyl ester (9CI), Oxamic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethoxalamide, Ethyl 2-amino-2-oxoacetate, Ethyl oxamate, NSC 48381, O-Ethyl oxamate, Oxalic acid monoethyl ester amide, Oxamethane
InChI formel InChI=1S/C4H7NO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
LEDER CCOC(=O)C(=O)N
IUPAC-namn Etyl 2-amino-2-oxoacetat
Molekylvikt (g/mol) 117.1
Formel vikt 117.0426