Läs mer
2-amino-2-oxoättiksyra etylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-2-oxo-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 617-36-7 |
| Molekylformel | C4H7NO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Acetic acid, aminooxo-, ethyl ester (9CI), Oxamic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethoxalamide, Ethyl 2-amino-2-oxoacetate, Ethyl oxamate, NSC 48381, O-Ethyl oxamate, Oxalic acid monoethyl ester amide, Oxamethane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6) |
| LEDER | CCOC(=O)C(=O)N |
| IUPAC-namn | Etyl 2-amino-2-oxoacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.1 |
| Formel vikt | 117.0426 |