Läs mer
2-Amino-2-thiazoline, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1779-81-3 |
| Smältpunkt | 76°C to 80°C |
| MDL-nummer | MFCD00005313 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Amino-2-thiazoline, 2-Amino-2-thiazoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.16 |
| Kvalitet | Research |