Läs mer
2-amino-2-tiazolin, TRC
Produktkod. 30313815
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30313815 10 g
1 options
Produktkod. 30313815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63032510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-thiazoline
CAS 1779-81-3
Molekylformel C3 H6 N2 S
Kvantitet 10 g
Synonym 4,5-Dihydro-2-thiazolamine, 2-Imino-thiazolidine, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazole, 2-Amino-4,5-dihydrothiazole, 4,5-Dihydrothiazol-2-amine, 2-Thiazolidinimine, 2-Thiazolin-2-amine, 2-Amino-δ2-thiazoline, 2-Aminothiazoline, 2-Iminothiazolidine
InChI formel InChI=1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
LEDER NC1=NCCS1
IUPAC-namn 4,5-dihydro-1,3-tiazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 102.16
Formel vikt 102.0252