Läs mer
2-amino-2-tioxoetylpivalat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10099601
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10099601 10 g 10g
10571693 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10099601 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02972EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175204-79-2
Molekylformel C7H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 175.25
MDL-nummer MFCD00204238
InChI-nyckel COULAOZTCJTHOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-thioxoethyl pivalate, 2-amino-2-thioxoethyl 2,2-dimethylpropanoate, carbamothioylmethyl 2,2-dimethylpropanoate, 2-tert-butylcarbonyloxy thioacetamide, propanoicacid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, maybridge1_006303, 2-pivaloyloxy-thioacetamide, 2-amino-2-thioxoethylpivalate
PubChem CID 2782113
IUPAC-namn (2-amino-2-sulfanylidenetyl) 2,2-dimetylpropanoat
LEDER CC(C)(C)C(=O)OCC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCO2CH2C(S)NH2
Kvantitet 10 g
Formel vikt 175.25
Procent renhet 97%