Läs mer
2-amino-2-tioxoetylpivalat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10571693
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10571693 1 g 1g
10099601 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10571693 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02972DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175204-79-2
Molekylformel C7H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 175.25
MDL-nummer MFCD00204238
InChI-nyckel COULAOZTCJTHOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-thioxoethyl pivalate, 2-amino-2-thioxoethyl 2,2-dimethylpropanoate, carbamothioylmethyl 2,2-dimethylpropanoate, 2-tert-butylcarbonyloxy thioacetamide, propanoicacid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, maybridge1_006303, 2-pivaloyloxy-thioacetamide, 2-amino-2-thioxoethylpivalate
PubChem CID 2782113
IUPAC-namn (2-amino-2-sulfanylidenetyl) 2,2-dimetylpropanoat
LEDER CC(C)(C)C(=O)OCC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel (CH3)3CCO2CH2C(S)NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.25
Procent renhet 97%