Läs mer
2-Amino-3-(2-klorobenzoyl)-5-(2-karbometoxoxyetyl)tiofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene |
| CAS | 100827-77-8 |
| Molekylformel | C15 H14 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1 |
| IUPAC-namn | Metyl 3-[5-amino-4-(2-klorobenzoyl)tiofen-2-yl]propanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.79 |
| Formel vikt | 323.0383 |