Läs mer
2-Amino-3-(2-klorobenzoyl)-5-(2-karbometoxoxyetyl)tiofen, TRC
Produktkod. 30322806
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30322806 25 mg
1 options
Produktkod. 30322806 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60345525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-77-8
Molekylformel C15 H14 Cl N O3 S
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3
LEDER COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1
IUPAC-namn Metyl 3-[5-amino-4-(2-klorobenzoyl)tiofen-2-yl]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 323.79
Formel vikt 323.0383