Läs mer
2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene |
| CAS | 50508-60-6 |
| Molekylformel | C13 H12 Cl N O S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2-Amino-5-ethyl-3-thienyl)(2-chlorophenyl)-methanone, (2-Amino-5-ethylthiophen-3-yl)(2-chlorophenyl)methanone, 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene, 2-Amino-3-(o-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene, 2-Amino-5-ethyl-3-(2-chlorobenzoyl)thiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12ClNOS/c1-2-8-7-10(13(15)17-8)12(16)9-5-3-4-6-11(9)14/h3-7H,2,15H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1 |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-ethylthiophen-3-yl)-(2-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.7585 |
| Formel vikt | 265.0328 |