Läs mer
2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)thiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)thiophene |
| CAS | 40017-58-1 |
| Molekylformel | C11 H8 Cl N O S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClNOS/c12-9-4-2-1-3-7(9)10(14)8-5-6-15-11(8)13/h1-6H,13H2 |
| LEDER | Nc1sccc1C(=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | (2-aminothiophen-3-yl)-(2-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.71 |
| Formel vikt | 237.0015 |