Läs mer
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid, 97%
Produktkod. 15486267
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486267 250 mg 250mg
15476267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33461.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17463-43-3 | C3H4F3NO2 | 143.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17463-43-3
Molekylformel C3H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.07
MDL-nummer MFCD00004263
InChI-nyckel HMJQKIDUCWWIBW-PVQJCKRUSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-dl-alanine, 3,3,3-trifluoroalanine, 2-amino-3,3,3-trifluoropropionic acid, trifluoroalanine, dl-3,3,3-trifluoroalanine, dl-3,3,3-trifluoro-2-alanine, acmc-20cjek, acmc-1cudz, alanine,3,3,3-trifluoro
PubChem CID 2734920
IUPAC-namn 2-amino-3,3,3-trifluorpropansyra
LEDER [NH3+][C@H](C([O-])=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid
Smältpunkt 210°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 143.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.