Läs mer
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid, 97%
Produktkod. 11447936
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447936 5 g 5g
11437936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14042.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61948-85-4 | C10H13NO5 | 227.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61948-85-4
Molekylformel C10H13NO5
MDL-nummer MFCD00051630
InChI-nyckel JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96602
IUPAC-namn 2-amino-3,4,5-trimetoxibensoesyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
Smältpunkt 137°C to 141°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3353856
Synonym 3,4,5-trimethoxyanthranilic acid, benzoic acid,2-amino-3,4,5-trimethoxy, benzoic acid, 2-amino-3,4,5-trimethoxy, maybridge1_001555, acmc-1b683, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoicacid, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
LEDER COC1=C(C(=C(C(=C1)C(=O)O)N)OC)OC
Molekylvikt (g/mol) 227.216
Formel vikt 227.22
Procent renhet 0.97
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.