Läs mer
2-Amino-3,4,7,8-tetrametyl-3H-imidazo[4,5-f]kinoxalin, TRC
Produktkod. 30010350
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010350 50 mg
17944295 2.5 mg
17920565 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63000050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132898-07-8
Molekylformel C13 H15 N5
Molekylvikt (g/mol) 241.29
Synonym 3,4,7,8-Tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,7,8-TriMeIQx
IUPAC-namn 3,4,7,8-tetrametylimidazo[4,5-f]kinoxalin-2-amin
LEDER Cc1cc2nc(C)c(C)nc2c3nc(N)n(C)c13
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15N5/c1-6-5-9-10(16-8(3)7(2)15-9)11-12(6)18(4)13(14)17-11/h5H,1-4H3,(H2,14,17)
Formel vikt 241.1327
Procent renhet >95%