Läs mer
2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N5/c1-6-4-8-9(15-7(2)5-14-8)10-11(6)17(3)12(13)16-10/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16) |
| Formel vikt | 227.1171 |
| Procent renhet | >95% |