Läs mer
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzoic Acid, TRC
Produktkod. 30010432
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010432 50 mg
30009360 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA59384050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 241496-82-2
Molekylformel C14 H10 Br N O3
Molekylvikt (g/mol) 320.14
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)benzoic acid
LEDER Nc1c(cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzoic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10BrNO3/c15-9-6-4-8(5-7-9)13(17)10-2-1-3-11(12(10)16)14(18)19/h1-7H,16H2,(H,18,19)
Formel vikt 318.9844