Läs mer
2-Amino-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4/c1-7-6-9-8(4-3-5-14-9)10-11(7)16(2)12(13)15-10/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15) |
| Formel vikt | 212.1062 |
| Procent renhet | >95% |