Läs mer
2-Amino-3,4-dimetylbensoesyra, 98+%
Produktkod. p-7028161
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496986 5 g 5g
11406996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25313.06
CAS: 50419-58-4 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
2-Amino-3,4-dimetylbensoesyra är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Amino-3,4-dimetylbensoesyra är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50419-58-4
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00130041
InChI-nyckel MUOBMUYSNYMSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,4-dimethyl-benzoic acid, 3,4-dimethylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,4-dimethyl, pubchem4683, acmc-1aomr, ksc272a3h, 2-amino-3,4-dimethyl benzoic acid
PubChem CID 282450
IUPAC-namn 2-amino-3,4-dimetylbensoesyra
LEDER CC1=CC=C(C(O)=O)C(N)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Smältpunkt ∼176 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 165.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.