Läs mer
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484497
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11484497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20498.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91872-10-5
Molekylformel C6H6Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 265.936
MDL-nummer MFCD00068229
InChI-nyckel BLUYMDMBXIMIGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine, 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-3,5-dibromo-6-picoline, 6-amino-3,5-dibromo-2-picoline, 3,5-dibromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo-6-methyl, wisteria sinensis extract, 2-amino-3,5-dibrom-6-methylpyridine, pubchem7669
PubChem CID 522994
IUPAC-namn 3,5-dibromo-6-methylpyridin-2-amine
LEDER CC1=NC(=C(C=C1Br)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine
Smältpunkt 144°C to 145°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 121839
Formel vikt 265.95
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.