Läs mer
2-Amino-3,5-dibromo-benzaldehyde, TRC
Produktkod. 17912985
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912985 1 g
17904525 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17912985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6046101G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50910-55-9
Molekylformel C7 H5 Br2 N O
Molekylvikt (g/mol) 278.93
Synonym 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, Bromhexine Hydrochloride Imp. B (EP), Ambroxol Hydrochloride Imp. E (EP)
IUPAC-namn 2-amino-3,5-dibromobenzaldehyde
LEDER Nc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2
Formel vikt 276.8738
Procent renhet >95%