Läs mer
2-Amino-3,5-dibromo-benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-2,11H,3,10H2 |
| Formel vikt | 278.8894 |
| Procent renhet | >95% |