Läs mer
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, Mikromol™
Produktkod. 17423752
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17423752 100 mg
17922446 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17423752 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0005.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
CAS 50910-55-9
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 Br2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ambroxol Hydrochloride Imp. E (EP), Ambroxol Imp. E (EP), Bromhexine Hydrochloride Imp. B (EP), Bromhexine Imp. B (EP), 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, Ambroxol Hydrochloride Impurity E, Bromhexine Hydrochloride Impurity B, Ambroxol Impurity E, Bromhexine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2
LEDER Nc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
IUPAC-namn 2-amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 278.93
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 276.8738 g/mol