Läs mer
2-amino-3,5-dibromobensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 17962736
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962736 100 mg
17962646 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17962736 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0005.08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-amino-3,5-dibromobenzoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
CAS 609-85-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 Br2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886
InChI formel InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
LEDER Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3,5-dibrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 294.93
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 292,8687 g/mol