Läs mer
2-amino-3,5-dibrombensoesyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10512282
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10512282 10 g 10g
10392305 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10512282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB01924EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 609-85-8
Molekylformel C7H5Br2NO2
Molekylvikt (g/mol) 294.93
MDL-nummer MFCD00017087
InChI-nyckel WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
IUPAC-namn 2-amino-3,5-dibrombensoesyra
LEDER NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3, 5-dibromobenzoic acid
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 294.93
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk