Läs mer
2-amino-3,5-dibromobensoesyra, TRC
Produktkod. 30327907
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30327907 1 g
1 options
Produktkod. 30327907 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6107051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
CAS 609-85-8
Molekylformel C7 H5 Br2 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886
InChI formel InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
LEDER Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3,5-dibrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 294.93
Formel vikt 292.8687