missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol, Mikromol™
Beskrivning
(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol |
| CAS | 50739-76-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H7 Br2 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Amino-3,5-dibromobenzyl Alcohol, Ambroxol Hydrochloride Imp. A (EP), Ambroxol Imp. A (EP), Bromhexine Hydrochloride Imp. A (EP), Bromhexine Imp. A (EP), (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol, Ambroxol Hydrochloride Impurity A, Bromhexine Hydrochloride Impurity A, Ambroxol Impurity A, Bromhexine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-2,11H,3,10H2 |
| LEDER | Nc1c(Br)cc(Br)cc1CO |
| IUPAC-namn | (2-amino-3,5-dibromophenyl)methanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?