Läs mer
2-Amino-3,5-dibromopyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3,5-dibromopyrazine |
| CAS | 24241-18-7 |
| Molekylformel | C4 H3 Br2 N3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3,5-Dibromo-2-aminopyrazine, 3,5-Dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-Dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-Dibromopyrazine-2-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Br2N3/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H,(H2,7,8) |
| LEDER | Nc1ncc(Br)nc1Br |
| IUPAC-namn | 3,5-dibromopyrazin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.895 |
| Formel vikt | 250.869 |