Läs mer
2-Amino-3,5-dibromopyridine, 97%
Produktkod. 11420633
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420633 100 g 100g
11400633 5 g 5g
11410633 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420633 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12706.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35486-42-1 | C5H4Br2N2 | 251.909 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35486-42-1
Molekylformel C5H4Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 251.909
MDL-nummer MFCD00038041
InChI-nyckel WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-2-pyridinamine, 3,5-dibromo-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-2-pyridinylamine, 2-amino-3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin-2-amin, pubchem1130, maybridge1_001693
PubChem CID 98851
IUPAC-namn 3,5-dibrompyridin-2-amin
LEDER C1=C(C=NC(=C1Br)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-dibromopyridine
Smältpunkt 102°C to 105°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 119390
Formel vikt 251.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.