Läs mer
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, 97%
Produktkod. p-7023422
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408806 10 g 10g
11418806 50 g 50g
11428806 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16969.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2789-92-6 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
This material is stable if stored under proper conditions. Avoid excessive heat and light. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2789-92-6
Molekylformel C7H5Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 206.02
MDL-nummer MFCD00017088
InChI-nyckel KTHTXLUIEAIGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dichloro, anthranilic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3,5-dichloro-benzoic acid, timtec-bb sbb003493, 2-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, acmc-209gzl, rarechem al bo 0770, buttpark 49\07-46
PubChem CID 76036
IUPAC-namn 2-amino-3,5-dichlorobenzoic acid
LEDER NC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Smältpunkt 225°C to 227°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 779100
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 206.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.