Läs mer
2-amino-3,5-diklorobenzosyra, TRC
Produktkod. 30324316
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30324316 10 g
1 options
Produktkod. 30324316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60465010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid
CAS 2789-92-6
Molekylformel C7 H5 Cl2 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid, 3,5-Dichloro-2-Aminobenzoic Acid, 3,5-Dichloroanthranilic Acid, Nsc 1116
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
LEDER Nc1C(Cl)Cc(Cl)Cc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3,5-diklorobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 204.97
Formel vikt 204.9697