Learn More
2-Amino-3,5-dichloropyridine, 98%
Code produit 11329749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
11329749 25 g 25g
11319749 5 g 5g
11375035 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11329749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21984.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4214-74-8 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4214-74-8
Molekylformel C5H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 163.00
MDL-nummer MFCD00006313
InChI-nyckel OCWBGKZFOYMCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-3-pyridylamine, 3,5-dichloro-2-aminopyridine, 3,5-dichloro-2-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3,5-dichloro, pubchem13504, acmc-209jnv
PubChem CID 77886
IUPAC-namn 3,5-diklorpyridin-2-amin
LEDER NC1=NC=C(Cl)C=C1Cl
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3,5-dichloropyridine
Smältpunkt 81°C to 83°C
Odör Unpleasant
Kvantitet 25 g
Beilstein 119376
Formel vikt 163.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.